Läs mer
Cytiva Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles, dubbel 2 mm vägg
Produktkod. p-7070983
Diameter (metrisk) Insida:
16 mm
22 mm
25 mm
26 mm
33 mm
43 mm
Längd (metrisk):
60 mm
80 mm
94 mm
123 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 11370714
Brand: Cytiva 2810228
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativ alfacellulosa bomullslinter för högpresterande användning i automatiserade Soxhlet-extraktorsystem. Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles är avsedda för applikationer inklusive användning i luft- och avfallsgasanalys.
  • Används i en mängd olika fast-vätskeextraktionsstudier, inklusive lipid- och bekämpningsmedelsanalyser i livsmedels- och jordprover
  • Lämplig för temperaturer upp till 120 °C (248 °F)
  • Utmärkt mekanisk hållfasthet och retention
  • Väggtjocklek på 2 mm för att stödja applikationsbehov
  • Dubbel tjocklek för extra styvhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 Pk.
Beskrivning GE:s Whatman cellulosarör är tillverkade av högkvalitativ alfacellulosa bomullslinter för högpresterande användning i automatiserade Soxhlet-extraktorsystem. Används i luft- och rökgasanalys.
Diameter (metrisk) Insida 22 mm
Material Cellulosa
Väggtjocklek 2 mm
För användning med (applikation) Luft- och rökgasanalys
För användning med (utrustning) Soxhlet extraktor
Längd (metrisk) 80 mm
Max. Temperatur (metrisk) 120 °C
Partikelretention 6 μm
Produkttyp Extraktionsfingerborg