Läs mer
Cytiva Whatman™ Cellulosa Soxhlet extraktion fingerborg, enkel 1 mm vägg
Beskrivning
Tillverkad av högkvalitativ alfacellulosa bomullslinter för högpresterande användning i automatiserade Soxhlet-extraktorsystem. Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles är avsedda för applikationer inklusive användning i luft- och avfallsgasanalys.
- Används i en mängd olika fast-vätskeextraktionsstudier, inklusive lipid- och bekämpningsmedelsanalyser i livsmedels- och jordprover
- Lämplig för temperaturer upp till 120 °C (248 °F)
- Utmärkt mekanisk hållfasthet och retention
- Väggtjockleken på standardhylsor är 1 mm för att stödja applikationsbehovet
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25 Pk. |
| Beskrivning | GE:s Whatman cellulosarör är tillverkade av högkvalitativ alfacellulosa bomullslinter för högpresterande användning i automatiserade Soxhlet-extraktorsystem. Används i luft- och rökgasanalys. |
| Diameter (metrisk) Insida | 18 mm |
| Material | Cellulosa |
| Väggtjocklek | 1 mm |
| För användning med (applikation) | Luft- och rökgasanalys |
| För användning med (utrustning) | Soxhlet extraktor |
| Längd (metrisk) | 55 mm |
| Max. Temperatur (metrisk) | 120 °C |
| Produkttyp | Extraktionsfingerborg |