Läs mer
Cytiva Whatman™ Cellulosa Soxhlet extraktion fingerborg, enkel 1 mm vägg
Produktkod. 10536731
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
10 mm
18 mm
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
37 mm
41 mm
43 mm
60 mm
Längd (metrisk):
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
130 mm
180 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10536731 22 mm 80 mm Paket med 25
11303225 22 mm 65 mm Paket med 25
11330704 26 mm 60 mm Paket med 25
11310714 33 mm 80 mm Paket med 25
11350714 43 mm 123 mm Paket med 25
11310704 25 mm 100 mm Paket med 25
11390694 19 mm 90 mm Paket med 25
11320714 33 mm 94 mm Paket med 25
11360714 60 mm 180 mm Paket med 25
11313225 25 mm 90 mm Paket med 25
11370704 30 mm 100 mm Paket med 25
11380704 30 mm 80 mm Paket med 25
11300714 33 mm 118 mm Paket med 25
11370694 10 mm 50 mm Paket med 25
11320704 25 mm 80 mm Paket med 25
11350704 28 mm 120 mm Paket med 25
11360704 28 mm 80 mm Paket med 25
11330714 37 mm 130 mm Paket med 25
11340714 41 mm 123 mm Paket med 25
11340704 28 mm 100 mm Paket med 25
11323225 26 mm 100 mm Paket med 25
11390704 33 mm 100 mm Paket med 25
10419111 18 mm 55 mm Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Produktkod. 10536731 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 2800228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 SEK
    1045.02 SEK / Paket med 25
    Save 84.98 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad av högkvalitativ alfacellulosa bomullslinter för högpresterande användning i automatiserade Soxhlet-extraktorsystem. Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles är avsedda för applikationer inklusive användning i luft- och avfallsgasanalys.
  • Används i en mängd olika fast-vätskeextraktionsstudier, inklusive lipid- och bekämpningsmedelsanalyser i livsmedels- och jordprover
  • Lämplig för temperaturer upp till 120 °C (248 °F)
  • Utmärkt mekanisk hållfasthet och retention
  • Väggtjockleken på standardhylsor är 1 mm för att stödja applikationsbehovet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 Pk.
Beskrivning GE:s Whatman cellulosarör är tillverkade av högkvalitativ alfacellulosa bomullslinter för högpresterande användning i automatiserade Soxhlet-extraktorsystem. Används i luft- och rökgasanalys.
Diameter (metrisk) Insida 22 mm
Material Cellulosa
Väggtjocklek 1 mm
För användning med (applikation) Luft- och rökgasanalys
För användning med (utrustning) Soxhlet extraktor
Längd (metrisk) 80 mm
Max. Temperatur (metrisk) 120 °C
Partikelretention 10 μm
Produkttyp Extraktionsfingerborg