Läs mer
Cytiva Whatman™ Extraktion Fingerborg för DIONEX ASE 200
Beskrivning
- Tillverkad av högkvalitativ alfacellulosa bomullslinter
- Tillförlitliga och reproducerbara analysresultat
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Extraktion fingerborg för DIONEX ASE 200 extraktionscell |
| Kapacitet (engelska) | 0,37 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 11 mL |
| Material | Cellulosa |
| Väggtjocklek | 1 mm |
| För användning med (applikation) | För utmärkt mekanisk styrka och retention |
| Kvalitet | 603 |
| För användning med (utrustning) | För dionex ase 200 extraktionscell |
| Max. Temperatur (engelska) | 248 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 130 °C |
| Visa mer |