Läs mer
Cytiva Whatman™ Extraktion Fingerborg för DIONEX ASE 200
Väggtjocklek:
1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Extraktion fingerborg för DIONEX ASE 200 extraktionscell |
| Kapacitet (engelska) | 0,74 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 22 mL |
| Material | Cellulosa |
| Väggtjocklek | 1 mm |
| Kvalitet | 603 |
| För användning med (utrustning) | För dionex ase 200 extraktionscell |
| Max. Temperatur (engelska) | 248 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 130 °C |
| Produkttyp | Extraktionsfingerborg |