Läs mer
Cytiva Whatman™ Extraktionsrör i glasmikrofiber, klass 603G
Produktkod. 11303105
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
10 mm
16 mm
19 mm
22 mm
23,8 mm
25 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
Längd (metrisk):
38 mm
50 mm
60 mm
68 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
150 mm
Väggtjocklek:
1 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida Längd (metrisk) Väggtjocklek Förpackningsstorlek
11303105 25 mm 100 mm 1,5 mm Paket med 25
11363095 16 mm 50 mm 1 mm Paket med 25
11373095 19 mm 90 mm 1 mm Paket med 25
11383095 22 mm 80 mm 1,5 mm Paket med 25
11353105 30 mm 100 mm 1,5 mm Paket med 25
11343105 28 mm 60 mm 1,5 mm Paket med 25
11383105 33 mm 94 mm 1,5 mm Paket med 25
11363105 33 mm 100 mm 1,5 mm Paket med 25
11393105 35 mm 150 mm 1,5 mm Paket med 25
11393095 23,8 mm 68 mm 1,5 mm Paket med 25
11373105 33 mm 118 mm 1,5 mm Paket med 25
11353095 10 mm 38 mm 1 mm Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11303105 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10371019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2020.00 SEK
    1819.00 SEK / Paket med 25
    Save 201.00 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Flexibelt designat för användning i ett komplett utbud av kommersiellt tillgängliga Soxhlet-apparatsystem. Whatman™ Glasmicrofiber Extraction Thimbles är designade för applikationer inklusive analys av heta och sura gaser, analys av bekämpningsmedelsrester, bestämning av olja/fetthalt i livsmedel och analys av olja och fett i fast avfall.
  • Tål temperaturer upp till 500 °C (932 °F)
  • Tillverkad med väggar så tunna som 1 1,–5 mm
  • Standard glas Soxhlet fingerborg applikationer
  • 603G borosilikat glasfiber fingerborg med oorganiskt bindemedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning GE:s Whatman 603G borosilikatglasfiberhylsor med oorganiskt bindemedel är flexibelt designade för användning i ett komplett utbud av kommersiellt tillgängliga Soxhlet-apparatsystem.
Diameter (engelska) Insida 0,98 tum
Diameter (metrisk) Insida 25 mm
Material Borosilikatglasfibrer
Väggtjocklek 1,5 mm
För användning med (applikation) Övervakning av rökstackgas.Soxhlet-extraktion. Analysera bekämpningsmedelsrester. Fastställa olja/fetthalt i livsmedel. Analys av olja och fett i fast avfall.
Kvalitet 603G
För användning med (utrustning) Soxhlet extraktor
Längd (engelska) 3,9 tum.
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Temperatur (engelska) 932 °F
Max. Temperatur (metrisk) 500 °C
Partikelretention 0,8 μm
Produkttyp Extraktionsfingerborg