Läs mer
Cytiva Whatman™ Extraktionsrör i glasmikrofiber, klass 603G
Descrizione
- Tål temperaturer upp till 500 °C (932 °F)
- Tillverkad med väggar så tunna som 1 1,–5 mm
- Standard glas Soxhlet fingerborg applikationer
- 603G borosilikat glasfiber fingerborg med oorganiskt bindemedel
Specifica
Specifica
| Beskrivning | GE:s Whatman 603G borosilikatglasfiberhylsor med oorganiskt bindemedel är flexibelt designade för användning i ett komplett utbud av kommersiellt tillgängliga Soxhlet-apparatsystem. |
| Diameter (engelska) Insida | 1,1 tum |
| Diameter (metrisk) Insida | 28 mm |
| Material | Borosilikatglasfibrer |
| Väggtjocklek | 1,5 mm |
| För användning med (applikation) | Övervakning av rökstackgas.Soxhlet-extraktion. Analysera bekämpningsmedelsrester. Fastställa olja/fetthalt i livsmedel. Analys av olja och fett i fast avfall. |
| Kvalitet | 603G |
| För användning med (utrustning) | Soxhlet extraktor |
| Längd (engelska) | 2,36 tum |
| Längd (metrisk) | 60 mm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?