Läs mer
Cytiva Whatman™ Extraktionsrör i glasmikrofiber, klass 603G
Produktkod. 11373095
Diameter (metrisk) Insida:
10 mm
16 mm
19 mm
22 mm
23,8 mm
25 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
Längd (metrisk):
38 mm
50 mm
60 mm
68 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
150 mm
Väggtjocklek:
1 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 11373095
Brand: Cytiva 10371007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flexibelt designat för användning i ett komplett utbud av kommersiellt tillgängliga Soxhlet-apparatsystem. Whatman™ Glasmicrofiber Extraction Thimbles är designade för applikationer inklusive analys av heta och sura gaser, analys av bekämpningsmedelsrester, bestämning av olja/fetthalt i livsmedel och analys av olja och fett i fast avfall.
  • Tål temperaturer upp till 500 °C (932 °F)
  • Tillverkad med väggar så tunna som 1 1,–5 mm
  • Standard glas Soxhlet fingerborg applikationer
  • 603G borosilikat glasfiber fingerborg med oorganiskt bindemedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning GE:s Whatman 603G borosilikatglasfiberhylsor med oorganiskt bindemedel är flexibelt designade för användning i ett komplett utbud av kommersiellt tillgängliga Soxhlet-apparatsystem.
Diameter (engelska) Insida 0,74 tum.
Diameter (metrisk) Insida 19 mm
Material Borosilikatglasfibrer
Väggtjocklek 1 mm
För användning med (applikation) Övervakning av rökstackgas.Soxhlet-extraktion. Analysera bekämpningsmedelsrester. Fastställa olja/fetthalt i livsmedel. Analys av olja och fett i fast avfall.
Kvalitet 603G
För användning med (utrustning) Soxhlet extraktor
Längd (engelska) 3,54 tum
Längd (metrisk) 90 mm
Max. Temperatur (metrisk) 500 °C
Produkttyp Extraktionsfingerborg