Läs mer
Cytiva Whatman™ Grad 603 Cellulosa extraktion fingerborg
Diameter (metrisk) Insida:
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
40 mm
44 mm
48 mm
Längd (metrisk):
60 mm
80 mm
85 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
130 mm
145 mm
150 mm
200 mm
205 mm
230 mm
Väggtjocklek:
1,5 mm
2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
Varierar i storlek och längd för att säkerställa optimal passform.. Whatman™ Grade 603 Cellulose Extraction Thimbles är för användning med att extrahera bekämpningsmedel från miljöprover och fettanalyser inom livsmedelsindustrin
Fingerborgen av ren cellulosa
- Tillverkad av ren bomullscellulosa
- För utvinning av bekämpningsmedel från miljöprover, fettanalys inom livsmedelsindustrin
- Fingerringar med en tjocklek har en väggtjocklek på cirka 1 mm
- Dubbel tjocklek fingerborg har∽ 2 mm väggtjocklek
- För extraktion med hög temperatur upp till °550 C (1022 °F). Även för användning av lösningsmedel som är oförenliga med cellulosahylsor
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25 Pk. |
| Beskrivning | 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles gjorda av högkvalitativ cellulosa tillgängliga i en mängd olika storlekar. |
| Diameter (engelska) Insida | 1,29 tum. |
| Diameter (metrisk) Insida | 33 mm |
| Material | Cellulosa |
| Väggtjocklek | 1,5 mm |
| För användning med (applikation) | Att analysera fetter och extrahera organiska föreningar |
| Kvalitet | 603 |
| Längd (engelska) | 2,3 tum. |
| Längd (metrisk) | 60 mm |
| Visa mer |