Läs mer
Cytiva Whatman™ Grad 603 Cellulosa extraktion fingerborg
Produktkod. 11363085
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
40 mm
44 mm
48 mm
Längd (metrisk):
60 mm
80 mm
85 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
130 mm
145 mm
150 mm
200 mm
205 mm
230 mm
Väggtjocklek:
1,5 mm
2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida Längd (metrisk) Väggtjocklek Förpackningsstorlek
11363085 35 mm 150 mm 1,5 mm Paket med 25
11383065 25 mm 80 mm 1,5 mm Paket med 25
11313075 28 mm 60 mm 1,5 mm Paket med 25
11343095 26 mm 60 mm 1,5 mm Paket med 25
11393065 27 mm 80 mm 1,5 mm Paket med 25
11343075 30 mm 80 mm 1,5 mm Paket med 25
11313085 33 mm 60 mm 1,5 mm Paket med 25
10237830 30 mm 100 mm 1,5 mm Paket med 25
10232031 33 mm 118 mm 1,5 mm Paket med 25
11323085 33 mm 90 mm 1,5 mm Paket med 25
11393075 33 mm 130 mm 1,5 mm Paket med 25
11303085 33 mm 205 mm 1,5 mm Paket med 25
11343085 34 mm 130 mm 1,5 mm Paket med 25
11373085 40 mm 85 mm 1,5 mm Paket med 25
11303095 48 mm 145 mm 2 mm Paket med 25
11343065 22 mm 60 mm 2 mm Paket med 25
11393085 44 mm 230 mm 2 mm Paket med 25
11333085 33 mm 94 mm 1,5 mm Paket med 25
11313095 48 mm 200 mm 2 mm Paket med 25
10097740 22 mm 80 mm 1,5 mm Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 11363085 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10350255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1840.00 SEK
    1668.00 SEK / Paket med 25
    Save 172.00 SEK
    9% Av
I lager
Varierar i storlek och längd för att säkerställa optimal passform.. Whatman™ Grade 603 Cellulose Extraction Thimbles är för användning med att extrahera bekämpningsmedel från miljöprover och fettanalyser inom livsmedelsindustrin
Fingerborgen av ren cellulosa
  • Tillverkad av ren bomullscellulosa
  • För utvinning av bekämpningsmedel från miljöprover, fettanalys inom livsmedelsindustrin
  • Fingerringar med en tjocklek har en väggtjocklek på cirka 1 mm
  • Dubbel tjocklek fingerborg har∽ 2 mm väggtjocklek
Borosilikatglas Fingerborg
  • För extraktion med hög temperatur upp till °550 C (1022 °F). Även för användning av lösningsmedel som är oförenliga med cellulosahylsor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 Pk.
Beskrivning 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles gjorda av högkvalitativ cellulosa tillgängliga i en mängd olika storlekar.
Diameter (engelska) Insida 1,37 tum.
Diameter (metrisk) Insida 35 mm
Material Cellulosa
Väggtjocklek 1,5 mm
För användning med (applikation) Att analysera fetter och extrahera organiska föreningar
Kvalitet 603
Längd (engelska) 5,9 tum
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Temperatur (engelska) 266 °F
Max. Temperatur (metrisk) 130 °C
Produkttyp Extraktionsfingerborg