Läs mer
Cytiva Whatman™ Högpresterande cellulosaxtraktionsfingerborg
Beskrivning
- Används i en mängd olika fast-vätskeextraktionsstudier, inklusive lipid- och bekämpningsmedelsanalyser i livsmedels- och jordprover
- Väggtjockleken på standardhylsor är 1-1,5 mm för att stödja applikationsbehov
- Utmärkt mekanisk hållfasthet och retention
- Dubbel väggtjocklek för extra styvhet
- Lämplig för temperaturer upp till 120 °C (248 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25/Pk. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 90 mm |
| Material | Cellulosa |
| Väggtjocklek | 2 mm |
| För användning med (applikation) | Fast-vätskeextraktionsstudier |
| För användning med (utrustning) | Automatiserade Soxhlet Extractor System |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Max. Temperatur (engelska) | 248 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 120 °C |
| Produkttyp | Kaus |