Läs mer
Cytiva Whatman™ Soxhlet-extraktionsfingerborg i mikrofiber av hög renhet
Diameter (metrisk) Insida:
19 mm
30 mm
43 mm
Längd (metrisk):
90 mm
100 mm
123 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
Designad för att passa de flesta Soxhlets utsugsenheter. Whatman™ Soxhlet Extraction Thimbles i glas med hög renhet är gjorda av 100 % borosilikatglasmikrofiber. De är väl lämpade för föroreningsövervakning när analys av heta och sura gaser krävs.
- Tål temperaturer upp till 500 °C
- Utan bindemedel, inga kemiska tillsatser
- Designad för att passa de flesta kommersiellt tillgängliga Soxhlet-extraktorer.
- Effektiv när den används med lösningsmedel som är oförenliga med cellulosamaterial
- Tillämpningar: analys av heta och sura gaser under emissionskontroll och rökgasövervakning, analys av bekämpningsmedelsrester med Soxhlet-extraktion, bestämning av olja/fetthalt i livsmedel, analys av olja och fett i fast avfall>
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | GE:s Whatman 100 % borosilikatglasmikrofiber (HP-GF) fingerhålor är designade för att passa de flesta Soxhlets extraktionsenheter. De är väl lämpade för föroreningsövervakning när analys av heta och sura gaser krävs. |
| Diameter (metrisk) Insida | 43 mm |
| Material | Borosilikatglasfibrer |
| Väggtjocklek | 1.7 mm |
| För användning med (applikation) | Övervakning av rökstackgas.Soxhlet-extraktion. Analysera bekämpningsmedelsrester. Fastställa olja/fetthalt i livsmedel. Analys av olja och fett i fast avfall. |
| Kvalitet | HP-GF |
| För användning med (utrustning) | Soxhlet extraktionsenheter |
| Längd (metrisk) | 123 mm |
| Max. Temperatur (engelska) | 932 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 500 °C |
| Visa mer |