Läs mer
Cytiva Whatman™ Soxhlet-extraktionsfingerborg i mikrofiber av hög renhet
Produktkod. 11370384
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
19 mm
30 mm
43 mm
Längd (metrisk):
90 mm
100 mm
123 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11370384 30 mm 100 mm Paket med 25
11390714 19 mm 90 mm Paket med 25
11300724 43 mm 123 mm Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11370384 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 2814300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2190.00 SEK
    1778.00 SEK / Paket med 25
    Save 412.00 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Designad för att passa de flesta Soxhlets utsugsenheter. Whatman™ Soxhlet Extraction Thimbles i glas med hög renhet är gjorda av 100 % borosilikatglasmikrofiber. De är väl lämpade för föroreningsövervakning när analys av heta och sura gaser krävs.
  • Tål temperaturer upp till 500 °C
  • Utan bindemedel, inga kemiska tillsatser
  • Designad för att passa de flesta kommersiellt tillgängliga Soxhlet-extraktorer.
  • Effektiv när den används med lösningsmedel som är oförenliga med cellulosamaterial
  • Tillämpningar: analys av heta och sura gaser under emissionskontroll och rökgasövervakning, analys av bekämpningsmedelsrester med Soxhlet-extraktion, bestämning av olja/fetthalt i livsmedel, analys av olja och fett i fast avfall>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning GE:s Whatman 100 % borosilikatglasmikrofiber (HP-GF) fingerhålor är designade för att passa de flesta Soxhlets extraktionsenheter. De är väl lämpade för föroreningsövervakning när analys av heta och sura gaser krävs.
Diameter (metrisk) Insida 30 mm
Material Borosilikatglasfibrer
För användning med (applikation) Övervakning av rökstackgas.Soxhlet-extraktion. Analysera bekämpningsmedelsrester. Fastställa olja/fetthalt i livsmedel. Analys av olja och fett i fast avfall.
Kvalitet HP-GF
För användning med (utrustning) Soxhlet extraktionsenheter
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Temperatur (engelska) 932 °F
Max. Temperatur (metrisk) 500 °C
Produkttyp Extraktionsfingerborg
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • FILTER GLASS CIRCLE
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 100% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.