Läs mer
Cytiva Whatman™ Fingerborg av hög renhet av glas
Produktkod. 11380384
Change view
Längd (metrisk):
135 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11380384 135 mm Paket med 25
1 options
Produktkod. 11380384 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 2814533
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5825.00 SEK
    5596.00 SEK / Paket med 25
    Save 229.00 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 31-03-2027
Används för föroreningsövervakning när analys av heta och sura gaser krävs. Whatman™ High-Purity Thimbles är designade för att passa de flesta Soxhlet extraktionsenheter och kan användas med lösningsmedel som är oförenliga med cellulosa fingerborg.
Funktioner
  • Fri från bindemedel och tillsatser
  • Avsmalnande
  • Mått: 25x 90 mm
  • Nominell partikelretentionsgrad: 0,8 μm
Glas med hög renhet
  • 100 % borosilikatglasmikrofiber (HP-GF)
  • Tål temperaturer upp till 500 °C
Användningsområden
  • Analys av heta och sura gaser under emissionskontroll och rökgasövervakning
  • Analys av bekämpningsmedelsrester med Soxhlet-extraktion
  • Bestämning av olja/fetthalt i livsmedel
  • Analys av olja och fett i fast avfall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning GE:s Whatman 100 % borosilikatglasmikrofiber (HP-GF) fingerhålor är designade för att passa de flesta Soxhlets extraktionsenheter. De är väl lämpade för föroreningsövervakning när analys av heta och sura gaser krävs.
Diameter (engelska) Insida 1,3 tum.
Diameter (metrisk) Insida 53 mm
Material Borosilikatglasfibrer
För användning med (applikation) Övervakning av rökstackgas.Soxhlet-extraktion. Analysera bekämpningsmedelsrester. Fastställa olja/fetthalt i livsmedel. Analys av olja och fett i fast avfall.
Kvalitet HP-GF
Längd (engelska) 5,31 tum
Längd (metrisk) 135 mm
Produkttyp Extraktionsfingerborg