Läs mer
Cytiva Whatman™ Fingerborg av hög renhet av glas
Produktkod. 11390384
Change view
Längd (metrisk):
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11390384 90 mm Paket med 25
1 options
Produktkod. 11390384 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 2814259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2160.00 SEK
    1981.00 SEK / Paket med 25
    Save 179.00 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-04-2027
Används för föroreningsövervakning när analys av heta och sura gaser krävs. Whatman™ High-Purity Thimbles är designade för att passa de flesta Soxhlet extraktionsenheter och kan användas med lösningsmedel som är oförenliga med cellulosa fingerborg.
Funktioner
  • Fri från bindemedel och tillsatser
  • Avsmalnande
  • Mått: 25x 90 mm
  • Nominell partikelretentionsgrad: 0,8 μm
Glas med hög renhet
  • 100 % borosilikatglasmikrofiber (HP-GF)
  • Tål temperaturer upp till 500 °C
Användningsområden
  • Analys av heta och sura gaser under emissionskontroll och rökgasövervakning
  • Analys av bekämpningsmedelsrester med Soxhlet-extraktion
  • Bestämning av olja/fetthalt i livsmedel
  • Analys av olja och fett i fast avfall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning GE:s Whatman 100 % borosilikatglasmikrofiber (HP-GF) fingerhålor är designade för att passa de flesta Soxhlets extraktionsenheter. De är väl lämpade för föroreningsövervakning när analys av heta och sura gaser krävs.
Diameter (engelska) Insida 0,98 tum
Diameter (metrisk) Insida 25 mm
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm
Material Borosilikatglasfibrer
Väggtjocklek 1.7 mm
För användning med (applikation) Övervakning av rökstackgas.Soxhlet-extraktion. Analysera bekämpningsmedelsrester. Fastställa olja/fetthalt i livsmedel. Analys av olja och fett i fast avfall.
Kvalitet HP-GF
För användning med (utrustning) För soxhlet extractor
Längd (engelska) 3,54 tum
Längd (metrisk) 90 mm
Max. Temperatur (metrisk) 500 °C
Produkttyp Extraktionsfingerborg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • FILTER GLASS CIRCLE
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 100% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.