Läs mer
Cytiva Whatman™ Kvantitativt filterpapper: Klass 589/1 Circles
Diameter (metrisk):
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Designad för snabb filtrering av grov fällning. Whatman™ Grade 589/1 Quantitatve FIlter Paper Circles stödjer tester såsom cementfinhetsmätning i ett standard Blaine-test eller bestämning av askhalten i livsmedel.
Ashless kvalitet är mycket rena filter som lämpar sig för ett brett utbud av kritiska analytiska filtreringsprocedurer. Whatman™ kvantitativa filterpapper är utformade för gravimetrisk analys och beredning av prover för instrumentell analys.
- För retention av grov fällning
- Herzberg filtreringshastighet på 50 s
- Black Ribbon Filter för filtrering av grova fällningar
- Askfri med mycket hög flödeshastighet
- Hög renhet (< 0,01 % aska)
Specifikationer
Specifikationer
| Färgkod | Svart |
| Beskrivning | Grad 589/1 filter för kvarhållning av grov nederbörd, 90 mm cirkel (100 st) |
| Filtertyp | Asklös |
| Formatera | Skiva |
| Material | Bomullslinters |
| Partikelretention | 12 till 15μ m |
| Filtreringshastighet | 25 s |
| Flödeshastighet | Hög |
| För användning med (applikation) | Designad för gravimetrisk analys och beredning av prover för instrumentell analys.För filtrering av grova fällningar.För många kvantitativa standardmetoder, speciellt för gravimetriska tillämpningar (t.ex. bestämning av askhalten |
| Kvalitet | Betyg 589/1 |
| Visa mer |