Läs mer
Cytiva Whatman™ Extraktionshål i kvartsmikrofiber för utsläppstestning
Produktkod. 11393405
Längd (metrisk):
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11393405
Brand: Cytiva 2812259
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stöd noggrann, reproducerbar emissionstestning genom att tillhandahålla låga extraherbara nivåer och temperaturbeständighet upp till 800 °C. Whatman™ Kvartsmikrofiberextraktionshylsor är avsmalnande för laddning av stapelprover. Tillämpningarna inkluderar emissionstestning, provtagning av rökstackgaser, gravimetriska beräkningar i gaser, analys av heta och sura gaser, spårelementanalys och analys av bekämpningsmedel och rester.
Stöd noggrann, reproducerbar emissionstestning genom att tillhandahålla låga extraherbara nivåer och temperaturbeständighet upp till 800 °C. Whatman™ Kvartsmikrofiberextraktionshylsor är avsmalnande för laddning av stapelprover. Tillämpningarna inkluderar emissionstestning, provtagning av rökstackgaser, gravimetriska beräkningar i gaser, analys av heta och sura gaser, spårelementanalys och analys av bekämpningsmedel och rester.
  • Lämplig för manuell provtagning i aggressiva miljöer
  • Lämplig för både lösningsmedelsextraktion och luftprovtagning
  • Högren kvarts/kiseldioxid, för hög temperaturbeständighet (upp till 800 °C)
  • Inga bindemedel eller kemiska tillsatser
  • Lågt tungmetallinnehåll
  • Hög insamlingseffektivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 Pc.
Beskrivning Hög renhet Whatman kvarts fingerborg från GE stöder noggrann, reproducerbar emissionstestning genom att tillhandahålla låga extraherbara nivåer och temperaturbeständighet upp till 800 °C.
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm
Material Kiseldioxid
Väggtjocklek 1.7 mm
För användning med (applikation) Övervakning av rökstackgas.Soxhlet-extraktion. Analysera bekämpningsmedelsrester. Fastställa olja/fetthalt i livsmedel. Analys av olja och fett i fast avfall.
För användning med (utrustning) För soxhlet extractor
Längd (metrisk) 90 mm
Max. Temperatur (metrisk) 800 °C
Produkttyp Extraktionsfingerborg