Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 2 liter BOD Flaska Med Glas Robotic Propp
Produktkod. 12403761 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12403761 2000 mL Varje
1 options
Produktkod. 12403761 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 227580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2394.00 SEK
    2271.21 SEK / Paket med 1
    Save 122.79 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 31-03-2027
Glasflaska för långsiktig BOD-analys
  • Konstruerad av Wheaton 33 lågextraherande borosilikatglas
  • Lock/stängningstyp: Stoppare
  • Höjd: 27,2 cm (10,7 tum)
  • Diameter: 12,8 cm (5,04 tum)
  • Kapacitet: 2L (67 oz.)
  • En per fall
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM E438 typ I, klass A
Volym (metrisk) 2000 mL
För användning med (applikation) För långsiktig BOD och ultimat BOD-analys
Material Borsilikatglas
Propp Robotisk
Volym (engelska) 67,62 uns
Höjd (engelska) 10,7 tum
Höjd (metrisk) 27.2 cm
Diameter (engelska) 5,03 tum.
Diameter (metrisk) 12.8 cm