Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 22mm Extraktor
Produktkod. 12411571 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Skruvgänga Botten:
24-400
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Skruvgänga Botten Förpackningsstorlek
12411571 24-400 Varje
1 options
Produktkod. 12411571 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 415502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3207.75 SEK
    3044.93 SEK / Paket med 1
    Save 162.82 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 01-03-2027
För kontinuerlig extraktion av analyter från ett fast ämne till ett organiskt lösningsmedel
  • Eliminerar behovet av krokar, fjädrar och klämmor som är gemensamma för standardkonstruktioner för markfogar
Specifikationer
Produkttyp Soxhlet Extraktor
För användning med (applikation) Används för kontinuerlig extraktion av analyter från ett fast ämne till ett organiskt lösningsmedel
Certifikat och efterlevnad ASTM E 438
Skruvgänga Botten 24-400
Skruvgänga Topp 20-400