Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 300 ml svart borosilikat BOD-flaska
Produktkod. 11724199 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
300 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11724199 300 mL Paket med 20
1 options
Produktkod. 11724199 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 227667
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Robotpropp och ogenomskinlig svart keps
  • Hämmar produktionen av syre av alger
  • Belagd med svart Plastisol™ att blockera ljusstrålar i 4000 till 8000Å enhetsområde
  • Mått: 2.875 dia.x 6 9/16 tum hög (78x 167 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 300 mL
För användning med (applikation) För användning i marina fotosyntesprojekt när man jämför syre i en ljus och en mörk flaska
Material Borsilikatglas
Propp Robotisk
Volym (engelska) 10,14 oz.
Höjd (engelska) 6,6 tum.
Höjd (metrisk) 16.7 cm
Diameter (engelska) 2,9 tum.
Diameter (metrisk) 7.3 cm