Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 60mL BOD-flaskor med Pennyhead-proppar av glas
Produktkod. 12413711 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Nej. Sekvens:
1 till 36
37 till 72
73 till 108
Onumrerad
Specialerbjudanden
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nej. Sekvens unitSize
12413711 Onumrerad Paket med 36
12483711 Specialerbjudanden Paket med 36
12423711 1 till 36 Paket med 36
12443711 37 till 72 Paket med 36
12463711 73 till 108 Paket med 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12413711 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 22749400G
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara prover säkert med dessa BOD-flaskor, som inkluderar proppar i pennyhead-stil
  • Typ I borosilikatglaskonstruktion
  • Höjd: 115 mm (4,53 tum)
  • Diameter: 43 mm (1,69 tum)
  • Kapacitet: 60 ml (2 oz.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Nej
Volym (metrisk) 60 mL
För användning med (applikation) Används för att inkubera utspädda prover av avloppsvatten, avloppsvatten, förorenat vatten och industriavfall för att bestämma mängden syre som krävs under stabilisering av nedbrytbart organiskt material genom aerob biokemisk verkan
Markeringspunkt Ja
Material Borsilikatglas
Nej. Sekvens Onumrerad
Propp Pennyhead
Volym (engelska) 2,02 oz.
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Höjd (metrisk) 11.5 cm
Diameter (engelska) 1,69 tum.
Diameter (metrisk) 4.3 cm