Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 60mL BOD-flaskor med Pennyhead-proppar av glas
Produktkod. p-3304136 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Nej. Sekvens:
1 till 36
37 till 72
73 till 108
Onumrerad
Specialerbjudanden
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Produktkod. 12413711
Brand: DWK Life Sciences 22749400G
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara prover säkert med dessa BOD-flaskor, som inkluderar proppar i pennyhead-stil
  • Typ I borosilikatglaskonstruktion
  • Höjd: 115 mm (4,53 tum)
  • Diameter: 43 mm (1,69 tum)
  • Kapacitet: 60 ml (2 oz.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Nej
Volym (metrisk) 60 mL
För användning med (applikation) Används för att inkubera utspädda prover av avloppsvatten, avloppsvatten, förorenat vatten och industriavfall för att bestämma mängden syre som krävs under stabilisering av nedbrytbart organiskt material genom aerob biokemisk verkan
Markeringspunkt Ja
Material Borsilikatglas
Nej. Sekvens Onumrerad
Propp Pennyhead
Volym (engelska) 2,02 oz.
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Höjd (metrisk) 11.5 cm
Diameter (engelska) 1,69 tum.
Diameter (metrisk) 4.3 cm