Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds med PE Cone Fodrade Kepsar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
Beskrivning
Amber Typ III soda limeglas skyddar ljuskänsliga lösningar
- Den smala munnen gör att vätskor kan hällas försiktigt för att förhindra spill
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelska) | 32 oz. |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (engelska) | 3,7 tum |
| Material | Soda Lime Glas |
| Stängningsfärg | Svart |
| Höjd (metrisk) | 208 mm |
| Höjd (engelska) | 8,18 tum. |
| Förslutningsfoder | Polyeten |
| Visa mer |