Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds med polyvinylfodrade kepsar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackning:
Bekvämlighetspaket
Valu-bulk Pk.
Värde-bulk pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 160
Paket med 24
Paket med 288
Paket med 30
Paket med 48
Paket med 60
Beskrivning
Amber Typ III soda limeglas skyddar ljuskänsliga lösningar
- Finns i partitionerat Convenience Pack eller Valu-Bulk™ kartonger
- Convenience Pack-flaskor kommer med Hazard Communication-etiketter för innehållsidentifiering och Tamper Evident-etiketter för att skydda integriteten hos prover under transport eller långtidsförvaring
Varje fodral med Convenience Pack-flaskor inkluderar Hazard Communication-etiketter för innehållsidentifiering och Tamper Evident-etiketter för att skydda integriteten hos prover under transport eller långtidsförvaring
Beställningsinfo
Kepsar kan beställas separat.
Uppfyllande
USP Typ III soda-lime glas
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (engelska) | 2,95 tum. |
| Material | Soda Lime Glas |
| Förpackning | Värde-bulk pack |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 168 mm |
| Höjd (engelska) | 6,6 tum. |
| Visa mer |