Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds med PTFE-belagda PE-fodrade lock
Produktkod. 10051382 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
33-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10051382 30 mL 20-400 mm Paket med 48
10623143 60 mL 20-400 mm Paket med 24
10061382 125 mL 22-400 mm Paket med 24
10633143 250 mL 24-400 mm Paket med 12
10234642 1000 mL 33-400 mm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10051382 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W216842
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Amber Typ III soda-lime glas skyddar ljuskänsliga lösningar
  • Den smala munnen gör att vätskor kan hällas försiktigt för att förhindra spill
Order Info
Finns med kepsar påsatta eller utan kepsar (beställ kepsar separat).
Compliance
USP Typ III soda-lime glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (engelska) 1,22 tum.
Material Glas
Stängningsfärg Vitt
Certifikat och efterlevnad USP Typ III
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 79 mm
Produkttyp Boston rund flaska
Höjd (engelska) 3,1 tum.
Förslutningsfoder PTFE/polyeten
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20-400 mm
Diameter (metrisk) 31 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja