Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds med PTFE-belagda PE-fodrade lock
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Amber Typ III soda-lime glas skyddar ljuskänsliga lösningar
- Amber USP Typ III soda-kalkglas skyddar ljuskänsliga lösningar och torra pulver
- Smal öppning gör att vätskor kan hällas försiktigt för att förhindra spill
- PTFE-belagd polyetenfodrad lock ger en pålitlig, kemikalieresistent tätning
- Finns i en kapacitet från 1 oz. (30 ml) till 32 oz. (1000 ml)
Beställningsinfo
Finns med kepsar påsatta eller utan kepsar (beställ kepsar separat).
Uppfyllande
USP Typ III soda-lime glas
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (engelska) | 3,7 tum |
| Material | Glas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Smal |
| Visa mer |