Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds med PTFE-belagda PE-fodrade lock
Produktkod. 10633143 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
33-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
Produktkod. 10633143
Brand: DWK Life Sciences W216845
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Amber Typ III soda-lime glas skyddar ljuskänsliga lösningar
  • Den smala munnen gör att vätskor kan hällas försiktigt för att förhindra spill
Beställningsinfo
Finns med kepsar påsatta eller utan kepsar (beställ kepsar separat).
Uppfyllande
USP Typ III soda-lime glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (engelska) 2,36 tum
Material Glas
Stängningsfärg Vitt
Certifikat och efterlevnad USP Typ III
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 138 mm
Produkttyp Boston rund flaska
Höjd (engelska) 5,43 tum.
Förslutningsfoder PTFE/polyeten
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 24-400 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja