Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston rundar utan kepsar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 108
Paket med 160
Paket med 288
Paket med 30
Paket med 60
Description
- Typ III soda-lime glas
Spécification
Spécification
| Kapacitet | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (engelska) | 2,95 tum. |
| Material | Soda Lime Glas |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 168 mm |
| Höjd (engelska) | 6,6 tum. |
| Förslutningsfoder | Poly/vinyl |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu