Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston rundar utan kepsar
Produktkod. 12389779 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 108
Paket med 160
Paket med 288
Paket med 30
Paket med 60
Produktkod. 12389779
Brand: DWK Life Sciences W216865
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärnstensfärgat glas skyddar ljuskänsliga lösningar
  • Typ III soda-lime glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (engelska) 1,22 tum.
Material Soda Lime Glas
Stängningsfärg Vitt
Höjd (metrisk) 79 mm
Höjd (engelska) 3,1 tum.
Förslutningsfoder Poly/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20-400 mm
Diameter (metrisk) 31 mm
Förslutningstyp Skruvlock