Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Bärnstensfärgad glasflaska
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
Levererar fläckar eller indikatorlösningar droppe för droppe
- Komplettera med en glaspropp
- Ett partiellt varv av den malda glasproppen försluter flaskan
- Tillverkad av soda-lime glas som överensstämmer med USP Typ III krav
- Får inte autoklaveras
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 1,69 oz., 50 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 1,77 tum. |
| Inkluderar | Hällpip |
| Material | Glas |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Förslutning ingår | Yes |
| Graderad | No |
| Höjd (metrisk) | 95 mm |
| Visa mer |