Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Bärnstensfärgad glasflaska
Produktkod. 12417401 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
12417401 50 mL Bärnsten Paket med 6
10236504 50 mL Klart Paket med 6
12329719 100 mL Bärnsten Paket med 6
12407401 100 mL Klart Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12417401 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W211754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.50 SEK
    1903.54 SEK / Paket med 6
    Save 101.96 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 02-02-2027
WHEATON™ Amber Glass Dropping Bottle levererar fläckar eller indikatorlösningar droppe för droppe. Finns i klart eller bärnstensfärgat soda-kalkglas, varje flaska har en mald glaspropp som förseglas med ett delvis vrid. Uppfyller krav på USP typ III.
Levererar fläckar eller indikatorlösningar droppe för droppe
  • Komplettera med en glaspropp
  • Ett partiellt varv av den malda glasproppen försluter flaskan
  • Tillverkad av soda-lime glas som överensstämmer med USP Typ III krav
  • Får inte autoklaveras
Specifikationer
Kapacitet 1,69 oz., 50 ml
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Färg Bärnsten
Diameter (engelska) 1,77 tum.
Inkluderar Hällpip
Material Soda Lime Glas
Sterilitet Non-sterile
Förslutning ingår Yes
Dropperkapacitet 50 mL
Graderad No
Höjd (metrisk) 95 mm
Bredd (engelska) 1,77 tum.
Höjd (engelska) 3,74 tum.
Kemisk etikett Unlabeled
Diameter (metrisk) 45 mm
Förslutningstyp Propp
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 1,69 oz.
Form Rund
Disponibel Reusable
Produkttyp Tappa flaska