Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Bärnstensfärgad glasreagensflaska med slipad glaspropp
Produktkod. 12472481 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12472481 250 mL Paket med 10
12349719 100 mL Paket med 6
12482481 500 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12472481 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 215257
Beräknad leverans: 15-02-2027
Idealisk för hyllförvaring
  • Bärnstensfärgad borosilikatglasflaska med smal mun
  • Skyddar ljuskänsliga reagenser och lösningar
  • Slipad oktagon platt propp av glas ger utmärkt tätning; skyddar flaskans övre kant från damm
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Bärnsten
Diameter (engelska) 2,83 tum.
Material Glas
Stängningsfärg Bärnsten
Mun Smal
Höjd (metrisk) 145 mm
Höjd (engelska) 5,7 tum.
Stängningsmaterial Borsilikatglas
Diameter (metrisk) 72 mm
Kapacitet (engelska) 8,45 uns