Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Bärnstensfärgad glasreagensflaska med slipad glaspropp
Produktkod. p-45310 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 6
Produktkod. 12349719
Brand: DWK Life Sciences W215255
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för hyllförvaring
  • Bärnstensfärgad borosilikatglasflaska med smal mun
  • Skyddar ljuskänsliga reagenser och lösningar
  • Slipad oktagon platt propp av glas ger utmärkt tätning; skyddar flaskans övre kant från damm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Kapacitet (engelska) 3,38 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (engelska) 2,08 tum.
Material Glas
Stängningsfärg Bärnsten
Mun Smal
Höjd (metrisk) 115 mm
Höjd (engelska) 4,52 tum.
Stängningsmaterial Borsilikatglas
Diameter (metrisk) 53 mm