Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Bärnstensfärgade packare med bred mun med PTFE-belagda PP-fodrade förslutningar
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Bärnstensfärgat glas för förvaring av ljuskänsliga pulver
- Tillverkad av USP typ III soda-lime bärnstensglas för att skydda ljuskänsligt innehåll
- En bred öppning möjliggör enkel påfyllning och borttagning av pulver och fasta ämnen
- PTFE-belagda polypropenklädda kapslingar ger en säker, kemikalieresistent tätning
- Bärnstensfärgat glas hjälper till att skydda innehållet från UV- och synligt ljusförsämring
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (engelska) | 1,45 tum. |
| Material | Soda Lime Glas (Typ 3) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Bred |
| Visa mer |