Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Bärnstensfärgade packare med bred mun med PTFE-belagda PP-fodrade förslutningar
Produktkod. p-2712811 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Produktkod. 10532193
Brand: DWK Life Sciences W216945
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärnstensfärgat glas för förvaring av ljuskänsliga pulver
  • USP Typ III soda-lime glas
  • Gör det enkelt att ta bort innehållet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (engelska) 1,45 tum.
Material Soda Lime Glas
Stängningsfärg Vitt
Certifikat och efterlevnad USP Typ III
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 67 mm
Produkttyp Packer flaska
Höjd (engelska) 2,63 tum.
Förslutningsfoder PTFE/polypropen
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28-400 mm
Diameter (metrisk) 37 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja