Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ BOD-flaska utan propp
Produktkod. 12493751 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
300 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12493751 300 mL Paket med 24
1 options
Produktkod. 12493751 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 227498
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4709.25 SEK
    4473.43 SEK / Paket med 24
    Save 235.82 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 31-03-2027
Typ I borosilikatglasflaskor är effektiva för en mängd olika applikationer
  • Klart glas gör det enkelt att se flaskans innehåll
  • Diameter: 69 mm (2,72 tum)
  • Höjd: 143 mm (5,63 tum)
  • Kapacitet: 300 ml (10 oz.)
Specifikationer
Streckkod Nej
Volym (metrisk) 300 mL
För användning med (applikation) Idealisk för att inkubera utspädda prover av avloppsvatten, avloppsvatten, förorenat vatten och industriavfall för att bestämma mängden syre som krävs under stabiliseringen av det nedbrytbara organiska materialet genom aerob biokemisk verkan
Markeringspunkt Ja
Material Borsilikatglas
Nej. Sekvens Onumrerad
Volym (engelska) 10,14 oz.
Höjd (engelska) 5,6 tum.
Höjd (metrisk) 14.3 cm
Diameter (engelska) 2,7 tum
Diameter (metrisk) 6.9 cm