Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ BOD-flaskor
Produktkod. 12403721 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
60 mL
300 mL
Nej. Sekvens:
1 till 24
1 till 36
121 till 144
145 till 168
169 till 192
193 till 216
217 till 240
241 till 264
25 till 48
265 till 288
289 till 312
313 till 336
337 till 360
361 till 384
37 till 72
385 till 408
409 till 432
49 till 72
73 till 96
97 till 120
Onumrerad
Specialerbjudanden
Propp:
Pennyhead
Robotisk
Streckkod:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 36
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nej. Sekvens Propp Streckkod Förpackningsstorlek
12403721 300 mL Onumrerad Pennyhead Ja Paket med 24
12473711 60 mL Specialerbjudanden Robotisk Ja Paket med 36
12463741 300 mL 289 till 312 Pennyhead Ja Paket med 24
11718879 300 mL 49 till 72 Pennyhead Ja Paket med 24
10678714 60 mL Onumrerad Robotisk Nej Paket med 36
12433711 60 mL 37 till 72 Pennyhead Ja Paket med 36
11764179 60 mL 1 till 36 Robotisk Ja Paket med 36
11728879 300 mL 73 till 96 Pennyhead Ja Paket med 24
11678308 300 mL Onumrerad Robotisk Ja Paket med 24
10590463 300 mL 1 till 24 Robotisk Ja Paket med 24
12731638 300 mL 25 till 48 Robotisk Ja Paket med 24
12453721 300 mL 49 till 72 Robotisk Ja Paket med 24
12473721 300 mL 73 till 96 Robotisk Ja Paket med 24
12413731 300 mL 121 till 144 Robotisk Ja Paket med 24
12493721 300 mL 97 till 120 Robotisk Ja Paket med 24
12433731 300 mL 145 till 168 Robotisk Ja Paket med 24
12453731 300 mL 169 till 192 Robotisk Ja Paket med 24
12473731 300 mL 193 till 216 Robotisk Ja Paket med 24
12493731 300 mL 217 till 240 Robotisk Ja Paket med 24
12413741 300 mL 241 till 264 Robotisk Ja Paket med 24
12453741 300 mL 289 till 312 Robotisk Ja Paket med 24
12433741 300 mL 265 till 288 Robotisk Ja Paket med 24
12473741 300 mL 313 till 336 Robotisk Ja Paket med 24
12493741 300 mL 337 till 360 Robotisk Ja Paket med 24
12413751 300 mL 361 till 384 Robotisk Ja Paket med 24
12433751 300 mL 385 till 408 Robotisk Ja Paket med 24
12453751 300 mL 409 till 432 Robotisk Ja Paket med 24
11734189 300 mL 1 till 24 Pennyhead Ja Paket med 24
11764219 300 mL 25 till 48 Pennyhead Ja Paket med 24
12403731 300 mL 97 till 120 Pennyhead Ja Paket med 24
12423731 300 mL 121 till 144 Pennyhead Ja Paket med 24
12443731 300 mL 145 till 168 Pennyhead Ja Paket med 24
12463731 300 mL 169 till 192 Pennyhead Ja Paket med 24
12483731 300 mL 193 till 216 Pennyhead Ja Paket med 24
12403741 300 mL 217 till 240 Pennyhead Ja Paket med 24
12423741 300 mL 241 till 264 Pennyhead Ja Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Produktkod. 12403721 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 22749700G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7425.00 SEK
    6247.84 SEK / Paket med 24
    Save 1177.16 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Finns med antingen glasrobot eller pennyhead-proppar
Flaskor
  • Borosilikatglas, 60 eller 300mL, numrerat eller onumrerat
  • Med permanenta märkningsområden; numrerade versioner är också streckkodade
  • Speciellt utformad axelradie sveper all luft inifrån flaskan under påfyllning
  • 300 ml flaskor rekommenderas för det fem dagar långa BOD-testet som refereras i Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater , 18:e upplagan, 5210B, 1992
Stoppare
  • Utbytbara borosilikatglasproppar har avsmalnande botten som också förhindrar luftinstängning
  • Flaskans utvidgade öppning bildar en vattentätning runt propparna som förhindrar att luft sugs in under inkubationen
  • Stopparen är kompatibel med sonderna på de ledande BOD- och DO-mätarna
  • Robotproppar av glas är kompatibla med de flesta robotsystem
Används för att inkubera utspädda prover av avloppsvatten, avloppsvatten, förorenat vatten och industriavfall för att bestämma mängden syre som krävs under stabilisering av nedbrytbart organiskt material genom aerob biokemisk verkan.
Beställningsinfo
Mått: 300 ml flaskor är 2,75 diameter x 6,5 tum höga (69 x 165 mm); 60 ml flaskor är 1,75 diameter x 4,5 tum höga (43 x 115 mm)
Specifikationer
Streckkod Ja
Volym (metrisk) 300 mL
För användning med (applikation) Används för att inkubera utspädda prover av avloppsvatten, avloppsvatten, förorenat vatten och industriavfall för att bestämma mängden syre som krävs under stabilisering av nedbrytbart organiskt material genom aerob biokemisk verkan
Markeringspunkt Ja
Material Borsilikatglas
Nej. Sekvens Onumrerad
Propp Pennyhead
Volym (engelska) 10,14 oz.
Höjd (engelska) 6,49 tum
Höjd (metrisk) 16.5 cm
Diameter (engelska) 2,7 tum
Diameter (metrisk) 6.9 cm