Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ BOD-flaskor
Produktkod. 12473731 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
60 mL
300 mL
Nej. Sekvens:
1 till 24
1 till 36
121 till 144
145 till 168
169 till 192
193 till 216
217 till 240
241 till 264
25 till 48
265 till 288
289 till 312
313 till 336
337 till 360
361 till 384
37 till 72
385 till 408
409 till 432
49 till 72
73 till 96
97 till 120
Onumrerad
Specialerbjudanden
Propp:
Pennyhead
Robotisk
Streckkod:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 36
Produktkod. 12473731
Brand: DWK Life Sciences 22749709
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns med antingen glasrobot eller pennyhead-proppar
Flaskor
  • Borosilikatglas, 60 eller 300mL, numrerat eller onumrerat
  • Med permanenta märkningsområden; numrerade versioner är också streckkodade
  • Speciellt utformad axelradie sveper all luft inifrån flaskan under påfyllning
  • 300 ml flaskor rekommenderas för det fem dagar långa BOD-testet som refereras i Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater , 18:e upplagan, 5210B, 1992
Stoppare
  • Utbytbara borosilikatglasproppar har avsmalnande botten som också förhindrar luftinstängning
  • Flaskans utvidgade öppning bildar en vattentätning runt propparna som förhindrar att luft sugs in under inkubationen
  • Stopparen är kompatibel med sonderna på de ledande BOD- och DO-mätarna
  • Robotproppar av glas är kompatibla med de flesta robotsystem
Används för att inkubera utspädda prover av avloppsvatten, avloppsvatten, förorenat vatten och industriavfall för att bestämma mängden syre som krävs under stabilisering av nedbrytbart organiskt material genom aerob biokemisk verkan.
Beställningsinfo
Mått: 300 ml flaskor är 2,75 diameter x 6,5 tum höga (69 x 165 mm); 60 ml flaskor är 1,75 diameter x 4,5 tum höga (43 x 115 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ja
Volym (metrisk) 300 mL
För användning med (applikation) Används för att inkubera utspädda prover av avloppsvatten, avloppsvatten, förorenat vatten och industriavfall för att bestämma mängden syre som krävs under stabilisering av nedbrytbart organiskt material genom aerob biokemisk verkan
Markeringspunkt Ja
Material Borsilikatglas
Nej. Sekvens 193 till 216
Propp Robotisk
Volym (engelska) 10,14 oz.
Höjd (engelska) 6,49 tum
Höjd (metrisk) 16.5 cm
Diameter (engelska) 2,7 tum
Diameter (metrisk) 6.9 cm