Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Flaskor bärnstensfärgade packare med bred mun med polyvinylfodrade förslutningar
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Bärnstensfärgat glas för förvaring av ljuskänsliga pulver. Wheaton™ Flaskor bärnstensfärgade bredmunnande packare med polyvinylfodrade förslutningar finns i flera kapaciteter.
- Amber USP Type III soda-kalkglaskonstruktion skyddar ljuskänsliga pulver och torra prover
- Bred öppning möjliggör enkel fyllning och borttagning av innehållet
- Polyvinylfodrade stängningar ger en säker tätning
- Tillgänglig i flera kapaciteter för att passa en rad lagringsbehov
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (engelska) | 2,12 tum. |
| Material | Soda Lime Glas (Typ 3) |
| Kvantitet | 24/Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Visa mer |