Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Flaskor bärnstensfärgade packare med bred mun med polyvinylfodrade förslutningar
Produktkod. 12349859 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Kvantitet:
12/Cs.
180/Cs.
216/Cs.
24/Cs.
36/Cs.
432/Cs.
60/Cs.
84/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 180
Paket med 216
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 432
Paket med 60
Paket med 84
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Kvantitet unitSize
12349859 30 mL 28-400 mm 432/Cs. Paket med 432
11784189 30 mL 28-400 mm 24/Cs. Paket med 24
12359859 60 mL 33-400 mm 216/Cs. Paket med 216
11774189 60 mL 33-400 mm 24/Cs. Paket med 24
12369859 125 mL 38-400 mm 180/Cs. Paket med 180
10689895 125 mL 38-400 mm 24/Cs. Paket med 24
11714199 250 mL 45-400 mm 24/Cs. Paket med 24
12379859 250 mL 45-400 mm 84/Cs. Paket med 84
12389859 500 mL 53-400 mm 60/Cs. Paket med 60
11714219 500 mL 53-400 mm 12/Cs. Paket med 12
11759665 1000 mL 53-400 mm 12/Cs. Paket med 12
12399859 1000 mL 53-400 mm 36/Cs. Paket med 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 12349859 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W216954
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärnstensfärgat glas för förvaring av ljuskänsliga pulver. Wheaton™ Flaskor bärnstensfärgade bredmunnande packare med polyvinylfodrade förslutningar finns i flera kapaciteter.
Bärnstensfärgat glas för förvaring av ljuskänsliga pulver. Wheaton™ Flaskor bärnstensfärgade bredmunnande packare med polyvinylfodrade förslutningar finns i flera kapaciteter.
  • USP Typ III soda-lime glas
  • Gör det enkelt att ta bort innehållet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (engelska) 1,45 tum.
Material Glas
Kvantitet 432/Cs.
Stängningsfärg Vitt
Höjd (metrisk) 65 mm
Höjd (engelska) 2,5 tum
Förslutningsfoder Poly/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28-400 mm
Diameter (metrisk) 37 mm
Förslutningstyp Skruvlock