Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Flaskor bärnstensfärgade packare med bred mun med polyvinylfodrade förslutningar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Kvantitet:
12/Cs.
180/Cs.
216/Cs.
24/Cs.
36/Cs.
432/Cs.
60/Cs.
84/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 180
Paket med 216
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 432
Paket med 60
Paket med 84
Beskrivning
Bärnstensfärgat glas för förvaring av ljuskänsliga pulver. Wheaton™ Flaskor bärnstensfärgade bredmunnande packare med polyvinylfodrade förslutningar finns i flera kapaciteter.
- USP Typ III soda-lime glas
- Gör det enkelt att ta bort innehållet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelska) | 1 oz. |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (engelska) | 1,45 tum. |
| Material | Glas |
| Kvantitet | 432/Cs. |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 65 mm |
| Höjd (engelska) | 2,5 tum |
| Visa mer |