Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Vattenmantlade spinnerflaskor med dubbelsidarm
Ge maximal yta mellan kultur och glaskolv
Brand: DWK Life Sciences 356946
10131.76 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Borosilikatglas, USP Typ I
- PTFE-hartsbelagda glashjul sticker inte ut genom locket och har bottengropar för effektivare omrörning
- Silikongummifodrad lock
- Autoklaveringsbar
- För suspensionscellodling med magnetomrörare
- 1 per fall
Specifikationer
Silikongummi | |
125 mL | |
14.7 cm | |
PTFE-harts | |
80 mm |
3,1 tum. | |
5,7 tum. | |
33-430 | |
Autoklaveringsbar | |
51-440 |
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Filstorlek: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Filstorlek: 14.8 MB
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Vattenmantlade spinnerflaskor med dubbelsidarm > 125mL
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering