Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klara Boston-rundor med PE-konfodrade lock
Produktkod. 12379729 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
Produktkod. 12379729
Brand: DWK Life Sciences W216812
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för förvaring av lösningsmedel, kemikalier och prover
  • Väl lämpad för förvaring och provtagning av vätskor; klart soda-limeglas av typ III ger synlighet av innehållet
  • Den smala munnen gör att vätskor kan hällas försiktigt för att förhindra spill
Convenience Pack-flaskor kommer med Hazard Communication-etiketter för innehållsidentifiering och Tamper Evident-etiketter för att skydda integriteten hos prover under transport eller långtidsförvaring.
Beställningsinfo
Kepsar kan beställas separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,22 tum.
Material Soda Lime Glas
Stängningsfärg Svart
Certifikat och efterlevnad EPA, FDA
Höjd (metrisk) 79 mm
Höjd (engelska) 3,1 tum.
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 20-400 mm
Diameter (metrisk) 31 mm
Förslutningstyp Skruvlock