Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klara Boston-rundor med polyvinylfodrade kepsar
Produktkod. 10162912 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackning:
Bekvämlighetspaket
Värde-bulk pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 108
Paket med 12
Paket med 160
Paket med 24
Paket med 288
Paket med 48
Produktkod. 10162912
Brand: DWK Life Sciences W216800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för förvaring av lösningsmedel, kemikalier och prover
  • Den smala munnen gör att vätskor kan hällas försiktigt för att förhindra spill
  • Convenience Pack-flaskor kommer med Hazard Communication-etiketter för innehållsidentifiering och Tamper Evident-etiketter för att skydda integriteten hos prover under transport eller långtidsförvaring
  • Finns i partitionerad Convenience eller Valu-Bulk™ kartonger
Beställningsinfo
Kepsar kan beställas separat.
Uppfyllande
USP Typ III soda-lime glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,22 tum.
Material Soda Lime Glas
Förpackning Bekvämlighetspaket
Stängningsfärg Vitt
Certifikat och efterlevnad EPA, FDA
Höjd (metrisk) 79 mm
Höjd (engelska) 3,1 tum.
Förslutningsfoder Poly/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20-400 mm
Diameter (metrisk) 31 mm
Förslutningstyp Skruvlock