Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klara Boston-rundor med polyvinylfodrade kepsar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackning:
Bekvämlighetspaket
Värde-bulk pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 108
Paket med 12
Paket med 160
Paket med 24
Paket med 288
Paket med 48
Beskrivning
Idealisk för förvaring av lösningsmedel, kemikalier och prover
- Den smala munnen gör att vätskor kan hällas försiktigt för att förhindra spill
- Convenience Pack-flaskor kommer med Hazard Communication-etiketter för innehållsidentifiering och Tamper Evident-etiketter för att skydda integriteten hos prover under transport eller långtidsförvaring
- Finns i partitionerad Convenience eller Valu-Bulk™ kartonger
Beställningsinfo
Kepsar kan beställas separat.
Uppfyllande
USP Typ III soda-lime glas
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelska) | 8 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 2,36 tum |
| Material | Soda Lime Glas |
| Förpackning | Bekvämlighetspaket |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | EPA, FDA |
| Höjd (metrisk) | 138 mm |
| Visa mer |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur