Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klara Boston-rundor med polyvinylfodrade kepsar
Produktkod. 10031502 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackning:
Bekvämlighetspaket
Värde-bulk pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 108
Paket med 12
Paket med 160
Paket med 24
Paket med 288
Paket med 48
Produktkod. 10031502
Brand: DWK Life Sciences W216804
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för förvaring av lösningsmedel, kemikalier och prover
  • Den smala munnen gör att vätskor kan hällas försiktigt för att förhindra spill
  • Convenience Pack-flaskor kommer med Hazard Communication-etiketter för innehållsidentifiering och Tamper Evident-etiketter för att skydda integriteten hos prover under transport eller långtidsförvaring
  • Finns i partitionerad Convenience eller Valu-Bulk™ kartonger
Order Info
Kepsar kan beställas separat.
Compliance
USP Typ III soda-lime glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,95 tum.
Material Soda Lime Glas
Förpackning Bekvämlighetspaket
Stängningsfärg Vitt
Certifikat och efterlevnad EPA, FDA
Höjd (metrisk) 168 mm
Höjd (engelska) 6,6 tum.
Förslutningsfoder Poly/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28-400 mm
Diameter (metrisk) 75 mm
Förslutningstyp Skruvlock