Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klara Boston Rounds med TFE-fodrade lock
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
Idealisk för förvaring av lösningsmedel, kemikalier och prover
- Smal öppning gör att vätskor kan hällas försiktigt för att förhindra spill
- TFE-fodrade kapslar ger en kemiskt resistent tätning lämplig för lösningsmedel och kemikalier
- Klarglaskonstruktion möjliggör enkel visuell inspektion av innehållet
- Boston Round-profilen erbjuder ett hållbart, industristandard flaskformat för laboratorieförvaring
Beställningsinfo
Finns med kepsar påsatta eller utan kepsar (beställ kepsar separat).
Uppfyllande
USP Typ III soda-lime glas
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 2,36 tum |
| Material | Glas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Smal |
| Visa mer |