Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Rensa Boston-rundor utan kepsar
Produktkod. 12379749 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 108
Paket med 12
Paket med 160
Paket med 288
Paket med 432
Paket med 60
Produktkod. 12379749
Brand: DWK Life Sciences W216832
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prov
  • Klart soda-lime glas av typ III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4,2 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4,2 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,88 tum
Material Glas
Stängningsfärg Vitt
Höjd (metrisk) 112 mm
Produkttyp Boston rund flaska
Höjd (engelska) 4,4 tum.
Förslutningsfoder Poly/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 22-400 mm
Diameter (metrisk) 48 mm
Förslutningstyp Skruvlock