Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Rensa franska rutor med poly-seal™ -fodrade förslutningar
Produktkod. 12369799 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
Stängningsstorlek:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
12369799 15 mL 20-400 mm Paket med 48
12379799 30 mL 24-400 mm Paket med 48
12389799 60 mL 28-400 mm Paket med 48
12399799 125 mL 33-400 mm Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12369799 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W216889
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyrkantig form maximerar labblagringsutrymmet
  • USP Typ III soda-lime glas
  • Idealisk för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelska) 0,5 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,02 harts
Material Soda Lime Glas
Stängningsfärg Svart
Höjd (metrisk) 62 mm
Höjd (engelska) 2,44 tum.
Förslutningsfoder Polyseal
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 20-400 mm
Diameter (metrisk) 26 mm
Förslutningstyp Skruvlock