Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Rensa franska rutor med poly-seal™ -fodrade förslutningar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
Stängningsstorlek:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Beskrivning
- USP Typ III soda-lime glas
- Idealisk för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prov
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 2 oz., 60 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelska) | 2 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 1,53 tum. |
| Material | Soda Lime Glas |
| Stängningsfärg | Svart |
| Höjd (metrisk) | 89 mm |
| Höjd (engelska) | 3,5 tum |
| Förslutningsfoder | Polyseal |
| Visa mer |